Learn More
Ácido m-Salicílico, TRC
Código de producto. 30138103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138103 50 g 50 g
17962735 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS08810550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-06-9
Fórmula molecular C7 H6 O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Sinónimo Benzoic acid, 3-hydroxy-, Benzoic acid, m-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxybenzoic acid, 3-Carboxyphenol, NSC 55746, m-Carboxyphenol, m-Hydroxybenzoic acid, m-Salicylic acid
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)c1cccc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybenzoic acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0317