Learn More
m-ranolazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | m-Ranolazine |
| CAS | 1393717-46-8 |
| Fórmula molecular | C24 H33 N3 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(3-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazineacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H33N3O4/c1-18-6-4-7-19(2)24(18)25-23(29)16-27-12-10-26(11-13-27)15-20(28)17-31-22-9-5-8-21(14-22)30-3/h4-9,14,20,28H,10-13,15-17H2,1-3H3,(H,25,29) |
| SMILES | COc1cccc(OCC(O)CN2CCN(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)CC2)c1 |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)-2-[4-[2-hidroxi-3-(3-metoxifenoxi)propil]piperazin-1-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 427.536 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.247 |