Learn More
Thermo Scientific™ M.R.S. Agar
Código de producto. 10209632
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
10209632 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10209632
Marca: Thermo Scientific™ CM0361B
Isolate and enumerate lactic acid bacteria from food samples with this medium.
Isolate and enumerate lactic acid bacteria from food with Thermo Scientific™ Oxoid™ M.R.S. Agar (Dehydrated). This medium is designed to support profuse growth of all strains of lactobacilli, even the difficult and slow-growing strains of Lactobacillus brevis and Lactobacillus fermenti.
M.R.S. El agar favorece la proliferación de ‘bacterias ácido lácticas’, entre las que se incluyen especies de los siguientes géneros: Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus y Leuconostoc. Todas estas especies pueden producir grandes cantidades de ácido láctico.
  • Obtenga un rendimiento superior al medio de jugo de tomate de Briggs1 y al medio de jugo de tomate y extracto de carne de Man
  • Favorece el crecimiento de todas las cepas de lactobacilos, incluso las cepas difíciles y de crecimiento lento de Lactobacillus brevis y Lactobacillus fermenti
Las ‘bacterias ácido lácticas’ son grampositivas, negativas a catalasa y oxidasa y exigentes respecto a los requisitos nutritivos. La proliferación mejora considerablemente con condiciones microaeróbicas. En general, las ‘bacterias ácido lácticas’ tienen una proliferación retardada y unas colonias de menor tamaño que otros microorganismos. Pueden crecer demasiado en medios no selectivos, sobre todo si es necesaria una incubación de 2 a 4 días.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: estándares de AFNOR, IDF, NMKL.
Descripción M.R.S. DCSL (deshidratado)
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 8,1 l