Learn More
Diclorhidrato de m-Fenilenodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10378730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10378730 100 g Frasco de vidrio 100 g
10308690 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10378730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216651000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 541-69-5 | C6H8N2·2ClH | 181.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-69-5
Fórmula molecular C6H8N2·2ClH
Peso molecular (g/mol) 181.07
Número MDL MFCD00012975
Clave InChI SVTOYMIYCMHPIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene-1,3-diamine dihydrochloride, m-phenylenediamine dihydrochloride, 1,3-phenylenediamine dihydrochloride, 1,3-benzenediamine dihydrochloride, 1,3-benzenediamine, dihydrochloride, m-phenylenediamine hydrochloride, unii-se5rlo93tg, 1,3-diaminobenzene dihydrochloride, m-aminoaniline dihydrochloride, 3-aminoaniline dihydrochloride
PubChem CID 10941
Nombre IUPAC benceno-1,3-diamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Phenylenediamine dihydrochloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Beige a beige-gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(NH2)2·2HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 13, 38
Índice Merck 10, 7164
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.07
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Phenylenediamine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.