Learn More
m-Fenilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498246 1000 g 1000 g
11408256 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15339.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-45-2 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
m-Phenylenediamine is used in the foaming-type hair dye composition. It is used as a synthetic electronic grade polyimide material and epoxy resin curing agent. It is used also block polymers, textile fibers, urethanes, petroleum additives, rubber chemicals, in corrosion inhibitors, in photography, as reagent for gold & bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La m-fenilendiamina se utiliza en la composición de tinte para el cabello de tipo espumante. Se utiliza como material sintético de poliimida de grado electrónico y agente endurecedor de resina epoxi. También se utiliza como bloque de polímeros, fibras textiles, uretanos, aditivos del petróleo, productos químicos de caucho, en inhibidores de corrosión, en fotografía, como reactivo para bromo y oro.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, acetona, DMF, MEK y dioxano.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Almacénese en la oscuridad. Almacenar en argón seco. Incompatible con ácidos, cloruros de ácidos, anhídridos de ácidos, cloroformiatos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-45-2
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Número MDL MFCD00007799
Clave InChI WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-phenylenediamine, 1,3-phenylenediamine, 1,3-diaminobenzene, 1,3-benzenediamine, m-diaminobenzene, 3-aminoaniline, m-aminoaniline, meta-phenylenediamine, developer c, 3-phenylenediamine
PubChem CID 7935
ChEBI CHEBI:8092
Nombre IUPAC benceno-1,3-diamina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Phenylenediamine
Punto de fusión 62°C to 66°C
Densidad 1.139
Punto de ebullición 284°C to 287°C
Temperatura de inflamación 187°C (368°F)
Cantidad 1000 g
Número UN UN1673
Beilstein 471357
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,7283
Información de solubilidad Soluble in water, methanol, acetone, DMF, MEK, dioxane
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 98%