Learn More
m-Fenetidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10656544 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10377220 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656544 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 186720050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 621-33-0 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-33-0
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00007785
Clave InChI WEZAHYDFZNTGKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-phenetidine, benzenamine, 3-ethoxy, m-ethoxyaniline, 3-ethoxybenzenamine, unii-xe9kkl972r, ccris 4696, xe9kkl972r, 3-ethoxyphenylamine, 3-ethoxy aniline, 3-ethoxy-phenylamine
PubChem CID 12120
Nombre IUPAC 3-etoxianilina
SMILES CCOC1=CC=CC(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Phenetidine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 248.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OC6H4NH2
Índice de refracción 1.5650 to 1.5670
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Phenetidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Phenetidine