Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de extracción de proteínas de mamíferos M-PER™
Código de producto. 11885095 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11885095 25 mL 25 ml
11874111 250 ml 250 ml
11884111 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11885095 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 78503
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aísle la proteína total de células de mamíferos cultivadas con este reactivo de lisis y extracción altamente eficaz.
El reactivo de extracción de proteínas de mamíferos Thermo Scientific™ M-PER se ha diseñado para proporcionar una extracción de proteínas totales de alta eficacia de células de mamíferos cultivadas.
El reactivo de lisis celular completo es una formulación de detergente no desnaturalizante que disuelve las membranas celulares y extrae la proteína celular soluble total en solo 5 minutos. El reactivo M-PER requiere muy poca o ninguna interrupción mecánica y obtiene más proteína que los ciclos de congelación/descongelación y la sonicación. Este reactivo de lisis celular de mamíferos es tan eficaz que evita tener que rascar las células adheridas de las placas de cultivo, además de facilitar y agilizar el lisado y análisis de células cultivadas en placas de 24 y 96 pocillos. Los lisados celulares resultantes, ya sean de células adheridas o en suspensión, son compatibles con muchos de los ensayos ulteriores, entre ellos, inmunoensayos, ensayos de enzimas y diversos ensayos reporteros comunes.
Características destacadas:
  • Suave: lisis suave mediante detergente que produce unos extractos compatibles de inmediato con ensayos de proteínas con ácido bicinconínico (BCA) y Coomassie™ (Bradford) o electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE)
  • Compatible: extrae proteínas solubles en estado no desnaturalizado, lo que permite su uso directo en inmunoprecipitación y otros procedimientos de purificación por afinidad.
  • Dializable y sin aminas: la formulación garantiza la compatibilidad con sistemas de ensayo posteriores.
  • Práctico: lise células adherentes directamente en la placa o después del raspado y el lavado en suspensión.
  • No desnaturalizante: mantiene la actividad de luciferasa, β-galactosidasa, CAT y otros genes indicadores igual o mejor que productos de otros proveedores y los métodos de congelación/descongelación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 mL
Formato Líquido
Tipo de producto Reactivo de extracción de proteínas
Volumen (métrico) 25 mL
Contenido y almacenamiento Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente.
Línea de productos M-PER