Learn More
M-PEG4-tiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | M-PEG4-thiol |
| CAS | 52190-55-3 |
| Fórmula molecular | C9H20O4S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanethiol, 3,6,9,12-Tetraoxatridecane-1-thiol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20O4S/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7-13-8-9-14/h14H,2-9H2,1H3 |
| SMILES | COCCOCCOCCOCCS |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi]etanetiol |
| Peso molecular (g/mol) | 224.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.1082 |