Learn More
m-Opiazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | m-Opiazone |
| CAS | 4821-88-9 |
| Fórmula molecular | C10H10N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6,7-Dimethoxyphthalazin-1(2H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O3/c1-14-8-3-6-5-11-12-10(13)7(6)4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1cc2C=NNC(=O)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 6,7-dimetoxi-2H-ftalazin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 206.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0691 |