Learn More
m-Nitrofenol, 99,9%, para análisis GC, MP Biomedicals™
Código de producto. 11429181 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11429181 100 g
11409181 5 g
11419181 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429181 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215589380
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
CAS 554-84-7
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00007240
Clave InChI RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
PubChem CID 11137
ChEBI CHEBI:34346
Nombre IUPAC 3-nitrofenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Nitrophenol
Nombre de nota Para análisis de GC
Color Rojo-amarillo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 0.999
Forma física Polvo cristalino