Learn More
Ácido m-nitrobenzoico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | m-Nitrobenzoic-d4 Acid |
| CAS | 78399-78-7 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzoic-2,3,4,6-d4 acid','5-nitro- (9CI), 3-Nitro-2,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid, 5-Nitrobenzoic-2,3,4,6-d4 acid, 3-Nitrobenzoic-2,4,5,6-d4 acid, m-Nitrobenzoic acid-d4, 3-Nitrobenzoic Acid-D4, 3-Nitrobenzoic-d4 Acid, m-Nitrobenzoic-d4 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c(c1[2H])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,6-tetradeuterio-5-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 171.144 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.047 |