Learn More
Ácido m-nitrobenzoico, TRC
Product Code. 30477608
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Unit Size:
10 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30477608 10 g 10 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30477608 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN49470010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzoic acid
CAS 121-92-6
Fórmula molecular C7 H5 N O4
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzoic acid','3-nitro- (9CI','ACI), 3-Nitrobenzoic acid (ACI), Benzoic acid','m-nitro- (8CI), m-Carboxynitrobenzene, m-Nitrobenzenecarboxylic acid, m-Nitrobenzoic acid, m-Nitrobenzoic acid, NSC 9801
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 3-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 167.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0219