Learn More
Ácido m-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30464877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464877 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30464877 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN494700250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzoic acid
CAS 121-92-6
Fórmula molecular C7 H5 N O4
Cantidad 250 g
Sinónimo Benzoic acid','3-nitro- (9CI','ACI), 3-Nitrobenzoic acid (ACI), Benzoic acid','m-nitro- (8CI), m-Carboxynitrobenzene, m-Nitrobenzenecarboxylic acid, m-Nitrobenzoic acid, m-Nitrobenzoic acid, NSC 9801
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 3-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 167.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0219