Learn More
m-Nitroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10503681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10503681 500 g Frasco de plástico 500 g
10336630 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10503681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128335000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-03-2027
Añadir a la cesta
CAS: 121-89-1 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-89-1
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.15
Número MDL MFCD00007259
Clave InChI ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon
PubChem CID 8494
Nombre IUPAC 1-(3-nitrofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Nitroacetophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 76.0°C to 79.0°C
Punto de ebullición 201.0°C to 203.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal O2NC6H4COCH3
Cantidad 500 g
Beilstein 07, 288
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino