Learn More
m-nitroacetanilida, TRC
Código de producto. 30478119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478119 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30478119 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN0101001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Nitroacetanilide
CAS 122-28-1
Fórmula molecular C8H8N2O3
Cantidad 1 g
Sinónimo N-(3-nitrophenyl)-Acetamide, 3’-nitro-Acetanilide (6CI,7CI,8CI), m-nitro-Acetanilide (3CI), N-(3-Nitrophenyl)acetamide, 1-(Acetylamino)-3-nitrobenzene, 3-Nitro-N-acetylaniline, 3’-Nitroacetanilide, N-Acetyl-m-nitroaniline, NSC 1314, NSC 99339
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-3-2-4-8(5-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
SMILES CC(=O)Nc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-(3-nitrofenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0535