Learn More
m-nitro-(R,R)-treo-cloranfenicol, TRC
Código de producto. 30355952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355952 1 mg -
30349691 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30355952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3250201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7411-65-6
Fórmula molecular C11 H12 Cl2 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 323.13
Sinónimo Acetamide, 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(3-nitrophenyl)ethyl]-, Acetamide, 2,2-dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(3-nitrophenyl)ethyl]-, [R-(R*,R*)]- (9CI), Acetamide, 2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-m-nitrophenethyl]-, D- (8CI), 2,2-Dichloro-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(3-nitrophenyl)ethyl]acetamide, D-threo-(1R,2R)-1-m-Nitrophenyl-2-dichloroacetamido-1,3-propanediol
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihidroxi-1-(3-nitrofenil)propan-2-il]acetamida
SMILES OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meta-Chloramphenicol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-2-1-3-7(4-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.0123
Porcentaje de pureza >95%