Learn More
m-Nifedipina, TRC
Código de producto. 30137320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137320 1 g 1 g
17981795 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4570151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21881-77-6
Fórmula molecular C17 H18 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 346.33
Sinónimo Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrendipine Imp. B (EP), Nicardipine Hydrochloride Imp. C (EP), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3,5-dimethyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, dimethyl ester (9CI), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(m-nitrophenyl)-, dimethyl ester (8CI), 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, BAY-a 4339, Dimethyl 4-(m-nitrophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, m-Nifedipine
Nombre IUPAC Dimetil 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenilo)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-6-5-7-12(8-11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.1165