Learn More
m-Isopropoxianilina, TRC
Código de producto. 30402581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402581 25 g
30393752 5 g
30399697 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82299025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41406-00-2
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.21
Sinónimo 3-(Isopropyloxy)aniline, 3-Isopropoxyaniline, 3-Isopropoxybenzenamine, m-(Isopropyloxy)aniline, m-Aminophenyl Isopropyl Ether
Nombre IUPAC 3-propano-2-iloxianilina
SMILES CC(C)Oc1cccc(N)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Isopropoxyaniline
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO/c1-7(2)11-9-5-3-4-8(10)6-9/h3-7H,10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0997