Learn More
M-Isobutil Ibuprofeno, TRC
Código de producto. 17961325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17961325 25 mg 25 miligramos
17954795 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17961325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI78008025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66622-47-7
Fórmula molecular C13 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 206.28
Sinónimo (2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. A (EP)
Nombre IUPAC Ácido 2-[3-(2-metilpropil)fenil]propanoico
SMILES CC(C)Cc1cccc(c1)C(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)7-11-5-4-6-12(8-11)10(3)13(14)15/h4-6,8-10H,7H2,1-3H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1307
Porcentaje de pureza >95%