Learn More
Ácido m-hidroxihipúrico, TRC
Código de producto. 30136355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136355 2.5 g 2.50 g
30010247 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9431252.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1637-75-8
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.17
Sinónimo N-(3-Hydroxybenzoyl)-glycine, 3-Hydroxybenzoylglycine, 3-Hydroxyhippuric acid, N-m-Hydroxylbenzoylglycine
Nombre IUPAC Ácido 2-[(3-hidroxibenzoil)amino]acético
SMILES Cl.N#CCCNC(C)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Hydroxyhippuric Acid
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-3-1-2-6(4-7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0532