Learn More
m-Hidroxi Mexiletina, TRC
Código de producto. 30396098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30396098 5 mg 5 miligramos
30398312 50 mg -
30393622 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9390305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133883-48-4
Fórmula molecular C11H17NO2
Peso molecular (g/mol) 195.26
Sinónimo 3-(2-Aminopropoxy)-2,4-dimethylphenol
Nombre IUPAC 3-(2-aminopropoxi)-2,4-dimetilfenol
SMILES CC(N)COc1c(C)ccc(O)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Hydroxy Mexiletine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO2/c1-7-4-5-10(13)9(3)11(7)14-6-8(2)12/h4-5,8,13H,6,12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.1259