Learn More
m-Fluoro Prasugrel Tiolactona (Mezcla de Diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | m-Fluoro Prasugrel Thiolactone (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1618107-97-3 |
| Fórmula molecular | C18H18FNO2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-[2-Cyclopropyl-1-(3-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O4/c1-4-5-18-16-14-12(10(3)8-19-14)7-11-9(2)6-13(17)20-15(11)16/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3 |
| SMILES | C=CCOc1c2c(c(C)co2)cc3c1OC(=O)C=C3C |
| Peso molecular (g/mol) | 331.4 |