Learn More
Clorhidrato de m-Fluoro Prasugrel, TRC
Código de producto. 30009638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009638 10 mg 10 miligramos
30008189 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59587010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391052-75-7
Fórmula molecular C20 H20 F N O3 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 409.9
Sinónimo Ethanone, 2-[2-(acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(3-fluorophenyl)-, hydrochloride (1:1), 2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(3-fluorophenyl)ethanone hydrochloride (1:1), m-Fluoro Prasugrel hydrochloride, m-Fluoroprasugrel hydrochloride, 5-[(1RS)-2-Cyclopropyl-1-(3-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate hydrochloride, 5-[2-Cyclopropyl-1-(3-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate hydrochloride
Nombre IUPAC [5-[2-ciclopropil-1-(3-fluorofenilo)-2-oxoetilo]-6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridina-2-il] acetato; Cloruro
SMILES Cl.CC(=O)Oc1cc2CN(CCc2s1)C(C(=O)C3CC3)c4cccc(F)c4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Fluoro Prasugrel Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20FNO3S.ClH/c1-12(23)25-18-10-15-11-22(8-7-17(15)26-18)19(20(24)13-5-6-13)14-3-2-4-16(21)9-14;/h2-4,9-10,13,19H,5-8,11H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.0915