Learn More
m-Cymene, TRC
Código de producto. 30357780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357780 100 mg -
30354494 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30357780 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC989765100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 535-77-3
Fórmula molecular C10 H14
Peso molecular (g/mol) 134.218
Sinónimo Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl)-, m-Cymene (8CI), 1-Methyl-3-(1-methylethyl)benzene, 1-Isopropyl-3-methylbenzene, 1-Methyl-3-isopropylbenzene, 3-Isopropyltoluene, Meta-cymene, NSC 73975, m-Cymol, m-Isopropyltoluene, m-Methylisopropylbenzene, β-Cymene
Nombre IUPAC 1-metil-3-propano-2-ilbenceno
SMILES CC(C)c1cccc(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Isopropyltoluene (m-Cymol)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-8H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.11