Learn More
m-Fosfato de Cumenilo, TRC
Código de producto. 30364522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364522 50 mg 50 miligramos
30368445 500 mg -
30350233 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC83465050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72668-27-0
Fórmula molecular C27 H33 O4 P
Peso molecular (g/mol) 452.52
Sinónimo m-Cumenyl phosphate (7CI), Tris(3-isopropylphenyl) phosphate, Tris(m-isopropylphenyl) phosphate, Phenol, 3-(1-methylethyl)-, phosphate (3:1) (9CI), PIP (3:1)
Nombre IUPAC Tris(3-isopropilfenilo) fosfato
SMILES CC(C)c1cccc(OP(=O)(Oc2cccc(c2)C(C)C)Oc3cccc(c3)C(C)C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris[3-(2-methylethyl)phenyl] Phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H33O4P/c1-19(2)22-10-7-13-25(16-22)29-32(28,30-26-14-8-11-23(17-26)20(3)4)31-27-15-9-12-24(18-27)21(5)6/h7-21H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.2116
Porcentaje de pureza >95%