Learn More
m-Cresol, TRC
Código de producto. 30133220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133220 250 g 250 g
18053350 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133220 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC781915250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-39-4
Fórmula molecular C7 H8 O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Sinónimo Metacresol, 3-Methylphenol, Phenol, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methylphenol (ACI), m-Cresol (8CI), 1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Cresol, 3-Hydroxytoluene, m-Cresylic acid, m-Hydroxytoluene, m-Kresol, m-Methylphenol, m-Oxytoluene, m-Toluol, meta-Cresol, NSC 8768
Nombre IUPAC 3-metilfenol
SMILES Cc1cccc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylphenol (m-Cresol)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0575
Porcentaje de pureza >95%