Learn More
m-Cresol Sulfato de Sal Potásica, TRC
Código de producto. 30137155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137155 100 mg 100 miligramos
30133800 250 mg 250 miligramos
17958604 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC323350100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1129291-47-9
Fórmula molecular C7H7KO4S
Peso molecular (g/mol) 226.29
Sinónimo Sulfuric acid, mono(3-methylphenyl) ester, potassium salt (1:1) (ACI), m-Cresol sulfate potassium salt, Potassium m-tolyl sulfate, 3-Methylphenyl potassium sulfate
Nombre IUPAC potasio; (3-metilfenilo) sulfato
SMILES [K+].Cc1cccc(OS(=O)(=O)[O-])c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Cresol Sulfate Potassium Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O4S.K/c1-6-3-2-4-7(5-6)11-12(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1