Learn More
Púrpura de m-cresol, TRC
Código de producto. 30360143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360143 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30360143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7821531G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Cresol Purple
CAS 2303-01-7
Fórmula molecular C21H18O5S
Cantidad 1 g
Sinónimo 4,4'-(1,1-Dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[3-methylphenol], 3H-2,1-Benzoxathiole, phenol derivative, Metacresol Purple, m-Cresolsulfonephthalein, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[3-methyl-phenol]-S,S-dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18O5S/c1-13-11-15(22)7-9-17(13)21(18-10-8-16(23)12-14(18)2)19-5-3-4-6-20(19)27(24,25)26-21/h3-12,22-23H,1-2H3
SMILES Cc1cc(O)ccc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4C
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxi-2-metilfenil)-1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 382.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.0875