Learn More
Morado m-Cresol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445767 5 g 5 g
11455767 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24338.06
Solicitar formato a granel o personalizado
m-Cresol Purple acts as a pH indicator dye. It plays an important role in spectrophotometric pH measurements. It operates in the pH ranges 1.2 - 2.8 (red to yellow) and 7.4 - 9.0 (yellow to violet). Further, it is employed to stain epithelial cells and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El morado sm-Cresol actúa como colorante indicador de pH. Desempeña un papel importante en las mediciones de pH espectrofotométricas. Funciona en los intervalos de pH 1,2 a 2,8 (rojo a amarillo) y de 7,4 a 9,0 (amarillo a violeta). Además, se utiliza para la tinción de células epiteliales y proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua y solución de hidróxido de sodio. Ligeramente soluble en alcohol.
Notas
Intervalo de transición (ácido): de pH 1.2 (rojo) a pH 2.8 (amarillo); (alcalino) de pH 7,4 (amarillo) a pH 9,0 (morado). Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2303-01-7
Fórmula molecular C21H18O5S
Peso molecular (g/mol) 382.43
Número MDL MFCD00005871
Clave InChI OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-Cresolsulfonephthalein
PubChem CID 73030
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxi-2-metilfenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metilfenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Cresol Purple
Beilstein 350314
Índice Merck 14,2577
Información de solubilidad Soluble in water and sodium hydroxide solution. Slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.44
Cantidad 5 g