Learn More
Morado de m-cresol sal sódica, puro, soluble en agua
Código de producto. 10276730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10276730 5 g Frasco de vidrio 5 g
10072460 10 g Frasco de vidrio 10 g
15179223 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10276730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199250050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62625-31-4 | C21H17NaO5S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62625-31-4
Fórmula molecular C21H17NaO5S
Número MDL MFCD00010177
Sinónimo m-Cresol Purple, sodium salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Cresol Purple, sodium salt
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.4
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)
Color Negro a marrón-naranja
Cantidad 5 g
Forma física Polvo