Learn More
Sal sódica morada m-Cresol, solución acuosa al 0,04 % p/v, Thermo Scientific™
Código de producto. 11368957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
600 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368957 100 mL 100 ml
11420151 500 mL 500 ml
11378957 6 x 100 mL 600 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038691.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62625-31-4
Número MDL MFCD00005871
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Cresol Purple sodium salt
Concentración 0.04% w/v aq. soln.
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.42
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido