Learn More
m-Cresol-d7, TRC
Código de producto. 30365635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365635 50 mg 50 miligramos
30354708 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30365635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC78191750MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202325-51-7
Fórmula molecular C7 D7 H O
Peso molecular (g/mol) 115.18
Sinónimo 3-Methylphenol-d7, 1-Hydroxy-3-methylbenzene-d7, 3-Hydroxytoluene-d7, 3-Methylphenol-d7, NSC 8768-d7, m-Cresylic Acid-d7, m-Hydroxytoluene-d7, m-Kresol-d7, m-Methylphenol-d7, m-Oxytoluene-d7, m-Toluol-d7, meta-Cresol-d7
Nombre IUPAC 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriometil)fenol
SMILES [2H]c1c([2H])c(O)c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Cresol-d7
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.1015