Learn More
m-Cresol-d7, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | m-Cresol-d7 |
| CAS | 202325-51-7 |
| Fórmula molecular | C7 D7 H O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 3-Methylphenol-d7, 1-Hydroxy-3-methylbenzene-d7, 3-Hydroxytoluene-d7, 3-Methylphenol-d7, NSC 8768-d7, m-Cresylic Acid-d7, m-Hydroxytoluene-d7, m-Kresol-d7, m-Methylphenol-d7, m-Oxytoluene-d7, m-Toluol-d7, meta-Cresol-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(O)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriometil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 115.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.1015 g/mol |
| Mostrar más |