Learn More
m-Cresol-d3 (metil-d3), TRC
Código de producto. 30478848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478848 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30478848 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM78191710MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material m-Cresol-d3 (methyl-d3)
CAS 25026-32-8
Fórmula molecular C7 D3 H5 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo m-Cresol-d3 (methyl-d3), m-Cres-α,α,α-d3-ol (8CI), 3-(Methyl-d3)phenol, m-Cresol-d3, 1-Hydroxy-3-(methyl-d3)benzene, 3-Cresol-d3, m-Hydroxytoluene-d3, Metacresol-D3 (methyl-D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 3-(trideuteriometil)fenol
Peso molecular (g/mol) 111.1563
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.0763
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.