Learn More
m-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367523 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
100 GR
2,5 KG
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10367523 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10204570 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10785171 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10248223 2.5 kg Frasco de vidrio 2,5 KG
11984661 10 kg Bidón de metal 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10367523 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110581000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-39-4 | C7H8O | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-39-4
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00002302
Clave InChI RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
Nombre IUPAC 3-metilfenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Cresol
Punto de fusión 8.0°C to 10.0°C
Color Incoloro a rojo
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 203.0°C
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4OH
Índice de refracción 1.5390 to 1.5420
Cantidad 100 g
Beilstein 06,373
Índice Merck 15,2564
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Cresol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.