Learn More
m-Cresol, 0.99%, Honeywell™
Código de producto. 15677780 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
2 kg
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
250 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15677780 5 g Glass bottle 5 g
15647780 100 g Glass bottle 100 g
15657780 250 g Glass bottle 250 g
15667780 2 kg Glass bottle 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15677780 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor C857275G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
0.99
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-39-4
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00002302
Clave InChI RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
Nombre IUPAC 3-metilfenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Cresol
Punto de fusión 11.8°C (1013hPa)
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.034g/mL at 25°C
Punto de ebullición 202°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 86°C (186.8°F)
Punto de ignición 1036°F
Olor Characteristic
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3C6H4OH
Cantidad 5 g
Número UN UN2076
Beilstein 506719
Información de solubilidad 22.7g/L at 25°C at ca. 7 pH Solubility in water
Densidad del vapor 3.72 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14g/mol
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Liquid