Learn More
m-CPP HCl (clorhidrato de 1-(3-clorofenil)piperazina), LoGiCal
Código de producto. 30460566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460566 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460566 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0421.09
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Chlorophenyl) piperazine (hydrochloride)
CAS 13078-15-4
Nombres de analitos o componentes 1-(3-Chlorophenyl) piperazine (hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 Cl N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-(3-Chlorophenyl)piperazine Monohydrochloride, 1-(m-Chlorophenyl)piperazine Monohydrochloride, 1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, 1-(m-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride, N-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride, m-CPP hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Clc1cccc(c1)N2CCNCC2
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenil)piperazina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 233.14
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0534 g/mol