Learn More
Tocris Bioscience™ m-Chlorophenylbiguanide hydrochloride
Descripción
Prototypical potent and selective 5-HT3 receptor agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | m-Chlorophenylbiguanide hydrochloride |
| CAS | 2113-05-5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C8H11Cl2N5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.11 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 248.11 |