Learn More
Ácido m-cloro-hippúrico, TRC
Código de producto. 30366909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366909 10 g 10 g
30353182 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36655510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57728-59-3
Fórmula molecular C9H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 213.62
Sinónimo (3-Chlorobenzoylamino)acetic Acid, N-(3-Chlorobenzoyl)glycine, NSC 201882, m-Chlorohippuric Acid, N-(3-Chlorobenzoyl)glycine
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[(3-clorobenzoil)amino]acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1cccc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Chloro Hippuric Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-7-3-1-2-6(4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0193