Learn More
m-carborano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | m-Carborane |
| CAS | 16986-24-6 |
| Fórmula molecular | C2 B10 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2B10/c1-3-2-4(1,3)6(1)8(2,4)10(2)7(2,3)5(1,3)9(1,6)11(5,7,10)12(6,8,9)10 |
| SMILES | [B]1234[B]567[B]189[B]5%10%11[B]6%12%13[B]27%14[B]3%15%16[B]48%17[B]%15%18%19[B]%10%12([C]%13%14%16%18)[C]9%11%17%19 |
| Peso molecular (g/mol) | 132.131 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.093 |