Learn More
m-bromotolueno, MP Biomedicals
Código de producto. 11438374 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11438374 10 g
1 options
Código de producto. 11438374 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521077610
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Bromotoluene
CAS 591-17-3
Fórmula molecular C7H7Br
Número MDL MFCD00000085
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-bromotoluene, m-bromotoluene, 3-methylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3-methyl, m-tolyl bromide, toluene, m-bromo, 5-bromotoluene, 3-bromo-1-methylbenzene, m-methylbromobenzene, 3-methyl-1-bromobenzene
Clave InChI WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC(Br)=C1
Nombre IUPAC 1-bromo-3-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 171.04
PubChem CID 11560
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.04