Learn More
Cloruro de m-anisoilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10482211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10482211 5 g Frasco de vidrio 5 g
10072770 25 g Frasco de vidrio 25 g
10713154 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10482211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212970050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1711-05-3 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1711-05-3
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.6
Número MDL MFCD00000673
Clave InChI RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid
PubChem CID 74374
Nombre IUPAC 3-cloruro de metoxibenzoilo
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Anisoyl chloride
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2140g/mL
Punto de ebullición 123°C to 125°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4COCl
Índice de refracción 1.5575 to 1.5595
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 140
Gravedad específica 1.214
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido