Learn More
m-Anisidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15710789 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
250 ml
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15710789 250 mL 250 ml
10335880 5 mL 5 ml
10606482 100 mL 100 ml
10637354 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15710789 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104822500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 536-90-3 | C7H9NO | 123.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 536-90-3
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.15
Número MDL MFCD00007783
Clave InChI NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-anisidine, 3-aminoanisole, m-methoxyaniline, 3-methoxybenzenamine, 3-anisidine, m-aminoanisole, benzenamine, 3-methoxy, m-anisylamine, 1-amino-3-methoxybenzene, unii-jxa144kx2i
PubChem CID 10824
Nombre IUPAC 3-metoxianilina
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N
Specifications
Nombre del producto químico o material m-Anisidine
Nombre de nota 99%
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1020g/mL
Punto de ebullición 250°C to 251°C
Temperatura de inflamación 126°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4NH2
Índice de refracción 1.5800 to 1.582
Cantidad 250 mL
Beilstein 13,404
Índice Merck 14,667
Gravedad específica 1.102
Información de solubilidad Solubility in water: 18g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids,soluble in alcohol,diethyl ether,acetone and,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido