Learn More
M-anisidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469752 250 g 250 g
11459752 50 g 50 g
11449752 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469752 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10815.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 536-90-3 | C7H9NO | 123.155 g/mol
The unusually large amount of dibromo product produced upon bromination of m-anisidine may be attributed to the two doubly activeated positions. The best enantioselectivity of 97 % ee was observed for the reaction of m-anisidine in organocatalytic asymmetric three-component cyclization of cinnamaldehydes and primary amines with 1, 3-Dicarbonyl Compounds. Evidence for the control of 2nd-harmonic generation activities from the x-ray crystal-structures of the complexes of l-tartaric acid with m-anisidine and p-toluidine was determined.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cantidad tan grande de producto de dibromuro creado en la bromación de m-anisidina puede atribuirse a las dos posiciones doblemente activadas. La mejor enantioselectividad del 97 % ee se observó en la reacción de m-anisidina en la ciclización asimétrica organocatalítica de tres componentes de cinnamaldehídos y aminas primarias con compuestos de 1, 3-dicarbonilo. Se encontraron pruebas del control de las actividades de generación del 2º armónico a partir de las estructuras cristalinas de rayos X de los complejos de ácido l-tartárico con m-anisidina y p-toluidina.
Solubilidad
Soluble en agua (18 g/l).
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-90-3
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD00007783
Clave InChI NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-anisidine, 3-aminoanisole, m-methoxyaniline, 3-methoxybenzenamine, 3-anisidine, m-aminoanisole, benzenamine, 3-methoxy, m-anisylamine, 1-amino-3-methoxybenzene, unii-jxa144kx2i
PubChem CID 10824
Nombre IUPAC 3-metoxianilina
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Anisidine
Punto de fusión -1°C
Densidad 1.101
Punto de ebullición 250°C to 251°C
Temperatura de inflamación 126°C (258°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.581
Cantidad 250 g
Número UN UN2431
Beilstein 386119
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,667
Información de solubilidad Soluble in water(18g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Anisidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Anisidine