Learn More
M-anisidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449752
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
11449752 1000 g 1000 g
11459752 50 g 50 g
11469752 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11449752
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10815.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 536-90-3 | C7H9NO | 123.155 g/mol
The unusually large amount of dibromo product produced upon bromination of m-anisidine may be attributed to the two doubly activeated positions. The best enantioselectivity of 97 % ee was observed for the reaction of m-anisidine in organocatalytic asymmetric three-component cyclization of cinnamaldehydes and primary amines with 1, 3-Dicarbonyl Compounds. Evidence for the control of 2nd-harmonic generation activities from the x-ray crystal-structures of the complexes of l-tartaric acid with m-anisidine and p-toluidine was determined.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cantidad tan grande de producto de dibromuro creado en la bromación de m-anisidina puede atribuirse a las dos posiciones doblemente activadas. La mejor enantioselectividad del 97 % ee se observó en la reacción de m-anisidina en la ciclización asimétrica organocatalítica de tres componentes de cinnamaldehídos y aminas primarias con compuestos de 1, 3-dicarbonilo. Se encontraron pruebas del control de las actividades de generación del 2º armónico a partir de las estructuras cristalinas de rayos X de los complejos de ácido l-tartárico con m-anisidina y p-toluidina.
Solubilidad
Soluble en agua (18 g/l).
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-90-3
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD00007783
Clave InChI NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-anisidine, 3-aminoanisole, m-methoxyaniline, 3-methoxybenzenamine, 3-anisidine, m-aminoanisole, benzenamine, 3-methoxy, m-anisylamine, 1-amino-3-methoxybenzene, unii-jxa144kx2i
PubChem CID 10824
Nombre IUPAC 3-metoxianilina
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Anisidine
Punto de fusión -1°C
Densidad 1.101
Punto de ebullición 250°C to 251°C
Temperatura de inflamación 126°C (258°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.581
Cantidad 1000 g
Número UN UN2431
Beilstein 386119
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,667
Información de solubilidad Soluble in water(18g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 98%