Learn More
m-Anisaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11934791 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10113210 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10275770 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11934791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156765000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 591-31-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-31-1
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Clave InChI WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-anisaldehyde, 3-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-methoxy, m-methoxybenzaldehyde, metamethoxybenzaldehyde, 3-methoxy-benzaldehyde, unii-8zao7s0ivh, ccris 960, meta-anisaldehyde, 8zao7s0ivh
PubChem CID 11569
Nombre IUPAC 3-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Anisaldehyde
Color Amarillo
Densidad 1.1190g/mL
Punto de ebullición 143.0°C (50.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CHO
Índice de refracción 1.5500 to 1.5540
Cantidad 500 mL
Beilstein 08,59
Gravedad específica 1.119
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Anisaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.