Learn More
Tosilato de m-aminofenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | m-Aminophenyl Tosylate |
| CAS | 3865-15-4 |
| Fórmula molecular | C13H13NO3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Aminophenol 4-Methylbenzenesulfonate (Ester), m-Aminophenol p-Toluenesulfonate, m-Aminophenol p-Toluenesulfonate (Ester) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13NO3S/c1-10-5-7-13(8-6-10)18(15,16)17-12-4-2-3-11(14)9-12/h2-9H,14H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1N=C(c2c(F)cccc2)c3c(ccc(Cl)c3)NC1=O |
| Nombre IUPAC | (3-aminofenil) 4-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 263.31 |