Learn More
m-Acetotoluidida, Thermo Scientific™
Código de producto. 10493925 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10493925 5 g Frasco de vidrio 5 g
10187273 25 g Frasco de vidrio 25 g
10278703 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10493925 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391300050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 537-92-8
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.19
Número MDL MFCD00014962
Clave InChI ALMHSXDYCFOZQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-methylacetanilide, n-acetyl-m-toluidine, m-acetotoluidide, 3-methylacetanilide, n-3-methylphenyl acetamide, m-acetotoluide, 3-acetamidotoluene, n-m-tolylacetamide, m-methylacetanilide, aceto-m-aminotoluene
PubChem CID 10843
Nombre IUPAC N-(3-metilfenil)acetamida
SMILES CC1=CC(=CC=C1)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Acetotoluidide
Punto de fusión 65°C to 67°C
Punto de ebullición 303°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4NHC(O)CH3
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 72
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Acetotoluidide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación