Learn More
R&D Systems™ m-3M3FBS
Código de producto. 18044282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18044282 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18044282 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1941/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.78€
    193.20€ / 10 miligramos
    Ahorro 20.58€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Phospholipase C activator
Activator of phospholipase C (PLC). Stimulates superoxide generation, Ca2+ release and inositol phosphate formation in a variety of cell types. Also inhibits growth of the leukemic cell lines U937 and THP-1.
Negative Control also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-3M3FBS
CAS 200933-14-8
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C16H16F3NO2S
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.36
Pureza >99%
Peso molecular 343.36