missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Lysozyme Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16659394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16659394 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16659394 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5102941

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total Lysozyme.

This gene encodes human lysozyme, whose natural substrate is the bacterial cell wall peptidoglycan (cleaving the beta[1-4]glycosidic linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetylglucosamine). Lysozyme is one of the anti-microbial agents found in human milk, and is also present in spleen, lung, kidney, white blood cells, plasma, saliva, and tears. Missense mutations in LYZ have been identified in heritable renal amyloidosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lysozyme
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica LYZ
N.º de referencia del gen P61626
Alias de gen 1,4-beta-N-acetylmuramidase C; 1700038F02Rik; 4-beta-N-acetylmuramidase C; AI326280; Allergen Gal d IV; bA534G20.1; c-type lysozyme; dystrophin; egg white lysozyme; Gal d 4; KAAG648; LYC2; Lys; Lysm; lysozyme; lysozyme (renal amyloidosis); lysozyme 1; lysozyme 2; lysozyme C; Lysozyme C type M; lysozyme C type P; Lysozyme C, spleen isozyme; lysozyme C-1; Lysozyme C-2; lysozyme C-3; lysozyme d1; lysozyme F1; lysozyme like 1; lysozyme-like 1; lysozyme-like protein 1; lysozyme-like protein 2; Lysz; LYZ; Lyz1; Lyz2; LYZC; LYZD1; LYZF1; LYZL1; Lyzs; Lzm; Lzm-s1; Lzp; Lzp-s; P lysozyme structural; PRO1278; renal amyloidosis; RGD1559869; unnamed protein product; UNQ648/PRO1278
Símbolos de los genes LYZ
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human LYZ(Accession P61626), corresponding to amino acid residues L33-C83.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4069
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.